Learn More
1,2-Di(p-tolil)etano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322766
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322766 5 g 5 g
11312766 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08876.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 538-39-6 | C16H18 | 210.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-39-6
Fórmula molecular C16H18
Peso molecular (g/mol) 210.32
Número MDL MFCD00026025
Clave InChI XCCQFUHBIRHLQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-di p-tolyl ethane, 4,4'-dimethylbibenzyl, 1,2-di-p-tolylethane, unii-ua2zyh96ih, bibenzyl, 4,4'-dimethyl, 1-methyl-4-2-4-methylphenyl ethyl benzene, ua2zyh96ih, 1,2-bis 4-methylphenyl ethane, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis 4-methyl
PubChem CID 10854
Nombre IUPAC 1-metil-4-[2-(4-metilfenil)etil]benceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Di(p-tolyl)ethane
Punto de fusión 80°C to 82°C
Punto de ebullición 296°C to 298°C (730 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1909630
Índice Merck 14,3380
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.32
Porcentaje de pureza 98%