Learn More
1-(2-Cloro-6-nitrofenil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific™
27.73€ - 326.00€
CAS 3970-42-1
Fórmula molecular C11H13ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 240.687
Clave InChI IBRSUFPYKBRXMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloro-6-nitrophenyl piperidine, 1-2-chloro-6-nitro-phenyl-piperidine, 6-chloro-2-nitrophenyl piperidine
PubChem CID 4778967
Nombre IUPAC 1-(2-cloro-6-nitrofenil)piperidina
SMILES C1CCN(CC1)C2=C(C=CC=C2Cl)[N+](=O)[O-]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15409908
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63283.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15489898
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63283.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15499898
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63283.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
3970-42-1
240.687
1-2-chloro-6-nitrophenyl piperidine, 1-2-chloro-6-nitro-phenyl-piperidine, 6-chloro-2-nitrophenyl piperidine
1-(2-cloro-6-nitrofenil)piperidina
C11H13ClN2O2
IBRSUFPYKBRXMU-UHFFFAOYSA-N
4778967
C1CCN(CC1)C2=C(C=CC=C2Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)piperidine
C11H13ClN2O2
1-2-chloro-6-nitrophenyl piperidine, 1-2-chloro-6-nitro-phenyl-piperidine, 6-chloro-2-nitrophenyl piperidine
C1CCN(CC1)C2=C(C=CC=C2Cl)[N+](=O)[O-]
240.687
240.69
Sólido
3970-42-1
1317515
IBRSUFPYKBRXMU-UHFFFAOYSA-N
1-(2-cloro-6-nitrofenil)piperidina
4778967
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes