Learn More
1-(2-Cloro-4-fluorofenil)etanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15404607
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15404607 1 g 1 g
15414607 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15404607
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31958.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112108-68-6
Fórmula molecular C8H8ClFO
Peso molecular (g/mol) 174.60
Número MDL MFCD04973765
Clave InChI UVTJHIWKGYOZFO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanol, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,2-chloro-4-fluoro-a-methyl, acmc-1cg87, alphas-2-chloro-4-fluoro-alpha-methylbenzenemethanol
PubChem CID 14501805
Nombre IUPAC 1-(2-cloro-4-fluorofenil)etanol
SMILES CC(O)C1=C(Cl)C=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Índice de refracción 1.521
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.6
Porcentaje de pureza 95%