missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Óxido de 1,1-difeniletileno, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-3598229 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10782284 1 g Frasco de vidrio 1 g
10095493 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10782284

Marca: Thermo Scientific Acros 391030010

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 882-59-7 | C14H12O | 196.25 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 882-59-7
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.25
Número MDL MFCD00040725
Clave InChI PRLJMHVNHLTQJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-diphenylethylene oxide, oxirane, 2,2-diphenyl, diphenyloxirane, 2,2-diphenyl-oxirane, 2,2-diphenyl oxirane, #, 1,1-diphenyl-ethylenoxide, 1,1-diphenyl-ethylene oxide, 1,1-diphenyl-1,2-epoxyethane
PubChem CID 93564
Nombre IUPAC 2,2-difeniloxirano
SMILES C1C(O1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1, 1-Diphenylethylene oxide
Punto de fusión 54°C to 56°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Crystals
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1-Diphenylethylene oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.