Learn More
1,1,2,2-Tetrametilciclopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025370
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11495726 5 g 5 g
11405736 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11495726
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20809.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4127-47-3
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00060790
Clave InChI JCHUCGKEGUAHEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl, acmc-209jjk, jchucgkeguaheh-uhfffaoysa, 1,1,2,2-tetramethyl cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl-cyclopropane
PubChem CID 77778
Nombre IUPAC 1,1,2,2-Tetrametilciclopropano
SMILES CC1(C)CC1(C)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetramethylcyclopropane
Densidad 0.72
Punto de ebullición 76°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.