missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin A5/Protein C Inhibitor Antibody (210326), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30026188 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30026188 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30026188 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1266C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Serpin A5/Protein C Inhibitor Monoclonal antibody specifically detects Serpin A5/Protein C Inhibitor in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin A5/Protein C Inhibitor
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 210326
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen Acrosomal serine protease inhibitor, antitrypsin), member 5, member 5, PAI-3, PAI3PLANH3, PCIplasminogen activator inhibitor III, Plasminogen activator inhibitor 3, plasminogen activator inhibitor-3, PROCIplasma serine protease inhibitor, Protein C inhibitor, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, Serpin A5, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), SERPNA5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Serpin A5/Protein C, His20-Pro406, Accession # P05154
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5104
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.