Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8630000 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 mL
Forma del fondo:
Con faldón
Cónicos
Independiente
Sin faldón
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca con junta tórica (no incluido)
Tapón de rosca y junta tórica, conectados
Tapón de rosca y junta tórica, por separado
Tapón incluido
Envase:
50 tubos y tapones acoplados/bolsa
50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/funda
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad
500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma del fondo Tipo de tapón Envase unitSize
16245530 0,5 ml Con faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16265610 0,5 ml Con faldón Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16245550 0,5 ml Con faldón Tapón incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16255530 0,5 ml Con faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16265540 0,5 ml Sin faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16225540 0,5 ml Sin faldón Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16205540 0,5 ml Sin faldón Tapón incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16275540 0,5 ml Sin faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16235530 0,5 ml Con faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
10061982 0,5 ml Con faldón Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
10193672 0,5 ml Con faldón Tapón incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16265530 0,5 ml Con faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16275550 1,5 ml Sin faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16225550 1,5 ml Sin faldón Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16245540 1,5 ml Sin faldón Tapón incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16285550 1,5 ml Sin faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16285610 1,5 ml Con faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
10501473 1,5 ml Independiente Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
10778754 1,5 ml Con faldón Tapón incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16295610 1,5 ml Con faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16265550 1,5 ml Sin faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
10463372 1,5 ml Sin faldón Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
10463182 1,5 ml Sin faldón Tapón incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16295550 1,5 ml Sin faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16245620 2 mL Con faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16215620 2 mL Con faldón Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16265560 2 mL Con faldón Tapón incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16255620 2 mL Con faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16295560 2 mL Sin faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16245560 2 mL Sin faldón Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16205550 2 mL Sin faldón Tapón incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16205570 2 mL Sin faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16235620 2 mL Con faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
10246122 2 mL Con faldón Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
11868342 2 mL Independiente Tapón incluido 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/funda paquete de 500
16265620 2 mL Con faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16285560 2 mL Sin faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
10473372 2 mL Sin faldón Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
10245742 2 mL Sin faldón Tapón incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
16215570 2 mL Con faldón No incluido 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. paquete de 5000
10032232 0,5 ml Cónicos Tapón de rosca y junta tórica, por separado 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad paquete de 5000
10104062 0,5 ml Cónicos Tapón de rosca y junta tórica, conectados 50 tubos y tapones acoplados/bolsa paquete de 5000
42 options
Código de producto. 16245530
Marca: Thermo Scientific™ 3422ANK
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pure Protection: Prepare, transfer and store samples securely with Thermo Scientific Screw Cap Microtubes. Available in multiple volumes, packaging options and clean claims.
El diseño robusto y la selección de materiales de los microtubos con tapón de rosca de Thermo Scientific™ son muy adecuados para el trabajo con productos biológicos y ofrecen numerosas características, como tubos ultratransparentes con rosca externa y tubos ámbar con protección UV.Hay opciones disponibles con o sin un fondo estriado independiente, tubos sin estrías y moleteados para su manejo con una sola mano, en tamaños de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml, y la opción de tapones multicolores, con o sin correas de sujeción.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
Nota: Para obtener información sobre los tapones roscados, consulte el n.º de cat. 3471.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Color Ámbar
Material Polipropileno 100 % puro
Incluye NonKnurl
Envase 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
Intervalo de temperatura (métrico) Almacenamiento en frío: De -80 °C a 95 °C. nitrógeno líquido: Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión en LN2
Declaraciones de limpieza No estériles libres de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógenos y endotoxinas, ATP, inhibidor de PCR
Resistencia UV Transmitancia media de (UV) protección ultravioleta del 1,22 %, entre 220 y 500 nm
Propiedad de unión Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas
Par de apriete máx. Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm
Esterilidad No estéril
Graduated No
Tipo de tapón No incluido
Fit for Purpose Preparados para PCR
Forma del fondo Con faldón
RCF máx. 18000xG
Tipo de producto Screw-cap Microtube
Mostrar más Mostrar menos
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.