Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Microtubos
- Thermo Scientific™ Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
Thermo Scientific™ Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
Código de producto. 16285550
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Forma del fondo | Tipo de tapón | Envase | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16285550 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16245530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16265610 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16245550 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16255530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16265540 | 0,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16225540 | 0,5 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16205540 | 0,5 ml | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16275540 | 0,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16235530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10061982 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10193672 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16265530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16275550 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16225550 | 1,5 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16245540 | 1,5 ml | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16285610 | 1,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10501473 | 1,5 ml | Independiente | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10778754 | 1,5 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16295610 | 1,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16265550 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10463372 | 1,5 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10463182 | 1,5 ml | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16295550 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16245620 | 2 mL | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16215620 | 2 mL | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16265560 | 2 mL | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16255620 | 2 mL | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16295560 | 2 mL | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16245560 | 2 mL | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16205550 | 2 mL | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16205570 | 2 mL | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16235620 | 2 mL | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10246122 | 2 mL | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 11868342 | 2 mL | Independiente | Tapón incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/funda | paquete de 500 |
| 16265620 | 2 mL | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16285560 | 2 mL | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10473372 | 2 mL | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10245742 | 2 mL | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16215570 | 2 mL | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10032232 | 0,5 ml | Cónicos | Tapón de rosca y junta tórica, por separado | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | paquete de 5000 |
| 10104062 | 0,5 ml | Cónicos | Tapón de rosca y junta tórica, conectados | 50 tubos y tapones acoplados/bolsa | paquete de 5000 |
Código de producto. 16285550
Marca: Thermo Scientific™ 3466ANKS
Descripción
El diseño robusto y la selección de materiales de los microtubos con tapón de rosca de Thermo Scientific™ son muy adecuados para el trabajo con productos biológicos y ofrecen numerosas características, como tubos ultratransparentes con rosca externa y tubos ámbar con protección UV.Hay opciones disponibles con o sin un fondo estriado independiente, tubos sin estrías y moleteados para su manejo con una sola mano, en tamaños de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml, y la opción de tapones multicolores, con o sin correas de sujeción.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Ámbar |
| Material | Polipropileno 100 % puro |
| Incluye | NonKnurl |
| Envase | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Almacenamiento en frío: De -80 °C a 95 °C. nitrógeno líquido: Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión en LN2 |
| Declaraciones de limpieza | Estéril mediante haz de electrones, SAL 10-6 libre de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno, endotoxina, contaminación microbiana, inhibidor de ATP y PCR |
| Resistencia UV | Transmitancia media de (UV) protección ultravioleta del 1,22 %, entre 220 y 500 nm |
| Propiedad de unión | Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas |
| Par de apriete máx. | Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduated | No |
| Tipo de tapón | No incluido |
| Fit for Purpose | Estériles y preparados para PCR |
| Forma del fondo | Sin faldón |
| RCF máx. | 20000xG |
| Tipo de producto | Screw-cap Microtube |
| Mostrar más Mostrar menos |
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.