Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Microtubos
- Thermo Scientific™ Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
Thermo Scientific™ Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
Código de producto. 10463182
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Forma del fondo | Tipo de tapón | Envase | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10463182 | 1,5 ml | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16245530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16265610 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16245550 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16255530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16265540 | 0,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16225540 | 0,5 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16205540 | 0,5 ml | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16275540 | 0,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16235530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10061982 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10193672 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16265530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16275550 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16225550 | 1,5 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16245540 | 1,5 ml | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16285550 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16285610 | 1,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10501473 | 1,5 ml | Independiente | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10778754 | 1,5 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16295610 | 1,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16265550 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10463372 | 1,5 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16295550 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16245620 | 2 mL | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16215620 | 2 mL | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16265560 | 2 mL | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16255620 | 2 mL | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16295560 | 2 mL | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16245560 | 2 mL | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16205550 | 2 mL | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16205570 | 2 mL | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16235620 | 2 mL | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10246122 | 2 mL | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 11868342 | 2 mL | Independiente | Tapón incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/funda | paquete de 500 |
| 16265620 | 2 mL | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16285560 | 2 mL | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10473372 | 2 mL | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10245742 | 2 mL | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16215570 | 2 mL | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10032232 | 0,5 ml | Cónicos | Tapón de rosca y junta tórica, por separado | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | paquete de 5000 |
| 10104062 | 0,5 ml | Cónicos | Tapón de rosca y junta tórica, conectados | 50 tubos y tapones acoplados/bolsa | paquete de 5000 |
Descripción
El diseño robusto y la selección de materiales de los microtubos con tapón de rosca de Thermo Scientific™ son muy adecuados para el trabajo con productos biológicos y ofrecen numerosas características, como tubos ultratransparentes con rosca externa y tubos ámbar con protección UV.Hay opciones disponibles con o sin un fondo estriado independiente, tubos sin estrías y moleteados para su manejo con una sola mano, en tamaños de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml, y la opción de tapones multicolores, con o sin correas de sujeción.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
Diseño de los tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
- Estos tubos se han diseñado con un fondo cónico para permitir la recuperación completa de las muestras
- Los tapones de rosca con juntas tóricas impiden las fugas mediante el sellado positivo en el borde del tubo
- Los tapones de rosca con sujeción permanecen acoplados al tubo de muestras, pero pueden girar por completo para mayor comodidad (el tapón de rosca con sujeción es la solución cuando es importante mantener acoplado un tapón al mismo tubo)
- Los tubos están disponibles en color ámbar para proteger las muestras valiosas sensibles a la luz y se suministran con un tapón de rosca del mismo color
- Las marcas de graduación de los tubos de microcentrífugas son una referencia útil para el control de las muestras
- Los bordes externos de los tubos de microcentrífugas autoestables permite la apertura y el cierre con una sola mano si se usan gradillas con orificios dentados
- Los tubos de microcentrífugas con tapones de rosca funcionan con muchos sistemas automatizados
- La junta tórica se fabrica con un dimonómero de etileno y propileno resistente
La mayor calidad
- Fabricados con polipropileno virgen, estos tubos de microcentrífugas garantizan la integridad y la seguridad de las muestras durante los procesos de ebullición, congelación y centrifugación
- Producto no estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de PCR
Opciones de envasado y colores
- Amplia variedad de opciones de envasado para facilitar el control de la contaminación en el laboratorio y envasado no estéril en bolsas selladas individuales de 50 tubos para proteger los tubos de la contaminación cruzada
- El producto estéril se envasa con los tapones roscados en los tubos
- Los tubos no estériles se envasan en bolsas selladas individuales de 50 tubos para protegerlos de la contaminación cruzada
- Colores de los tapones de rosca estándar: azul, verde, naranja, rojo, amarillo y mixto para facilitar la identificación visual de las muestras (el tapón de rosca de color natural con sujeción y junta tórica se puede adquirir por separado)
Recomendado para:
Uso diario en el laboratorio, lo que incluye la centrifugación y el almacenamiento de las muestras a corto plazo.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Ámbar |
| Material | Polipropileno 100 % puro (tubo y tapón), monómero de dieno de caucho de propileno de etileno (junta tórica) |
| Incluye | Knurl |
| Envase | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Almacenamiento en frío:De -80 °C a +95 °C.Nitrógeno líquido:Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión de LN2 |
| Declaraciones de limpieza | Estéril mediante haz de electrones, SAL 10-6 libre de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno, endotoxina, contaminación microbiana, inhibidor de ATP y PCR |
| Resistencia UV | Transmitancia media de (UV) protección ultravioleta del 1,22 %, entre 220 y 500 nm |
| Propiedad de unión | Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas |
| Par de apriete máx. | Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón incluido |
| Fit for Purpose | Estériles y preparados para PCR |
| Forma del fondo | Sin faldón |
| RCF máx. | 20000xG |
| Tipo de producto | Screw-cap Microtube |
| Mostrar más Mostrar menos |
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.