missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-10 Antibody (110316), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30028422 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30028422 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30028422

Marca: Novus Biologicals FAB9102P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMP-10 Monoclonal antibody specifically detects MMP-10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP-10
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 110316
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.24, EC 3.4.24.22, matrix metallopeptidase 10 (stromelysin 2), matrix metalloprotease 10, matrix metalloproteinase 10 (stromelysin 2), Matrix metalloproteinase-10, MMP-10, SL-2, STMY2stromelysin-2, stromelysin 2, transin 2, transin-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MMP-10, Phe99-Cys476, Accession # P09238
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4319
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.