missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-27 p28/IL-30 Antibody (234205), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30029488 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30029488 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30029488

Marca: Novus Biologicals FAB1834C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-27 p28/IL-30 Monoclonal antibody specifically detects IL-27 p28/IL-30 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-27 p28/IL-30
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 234205
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen IL27,IL-27,IL27A,IL-27A,IL27p28,IL-27p28,IL30,p28
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse IL-27, Tyr19-Pro228 (EBI3) and Phe29-Ser234 (p28), Accession # O35228 (EBI3) and Q8K3I6 (p28)
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.