Especificaciones
| Exactitud | Máx. ±0,5 °C a 20 °C a 45 °C |
| Contenido y almacenamiento | Termobloque, 24 x 0,5 ml, UE |
| Admite | 0.5 mL Microtubes |
| No. of Places | 24 |
| Tipo de tapón | UE |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 1 a 100 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la transformación de plásmidos y cepas de bacterias |
| Incluye | Interfaz USB |
| Modelo | ThermoMixer F0.5 |
| Velocidad | De 300 rpm a 2500 rpm |
| Mostrar más |