missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XCL2 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18555212 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18555212 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18555212

Marca: Novus Biologicals NBP306178JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

XCL2 Polyclonal antibody specifically detects XCL2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XCL2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C motif chemokine 2, chemokine (C motif) ligand 2, cytokine SCM-1 beta, SCM-1b, SCM1B, SCYC2XC chemokine ligand 2, small inducible cytokine subfamily C, member 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human XCL2 (Uniprot#: Q9UBD3; Met1-Gly114)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6846
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.