missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VCAM-1/CD106 Antibody (2691A), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30033498 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30033498 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30033498

Marca: Novus Biologicals FAB8092P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

VCAM-1/CD106 Monoclonal antibody specifically detects VCAM-1/CD106 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VCAM-1/CD106
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2691A
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD106, CD106 antigen, DKFZp779G2333, INCAM-100, L1CAM, MGC99561, vascular cell adhesion molecule 1, vascular cell adhesion protein 1, V-CAM 1, VCAM1, VCAM-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived human VCAM-1/CD106, Phe25-Glu698, Accession # P19320-1
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Mesenchymal Stem Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7412
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.