missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thymosin alpha 1 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18684659 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18684659 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18684659

Marca: Novus Biologicals NBP299789PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Thymosin alpha 1 Polyclonal antibody specifically detects Thymosin alpha 1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thymosin alpha 1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen alpha (gene sequence 28), gene sequence 28, MGC104802, prothymosin alpha, prothymosin alpha protein, prothymosin, alpha, PTMA prothymosin, alpha, TMSA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Thymosin alpha 1 (Accession#: P06454-1; Ser2-Asp111)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5757
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.