missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAZ/WWTR1 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18534620 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18534620 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18534620 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB600220PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TAZ/WWTR1 Polyclonal antibody specifically detects TAZ/WWTR1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TAZ/WWTR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen FLJ27004, FLJ45718, TAZDKFZp586I1419, transcriptional co-activator with PDZ-binding motif, Transcriptional coactivator with PDZ-binding motif, WW domain containing transcription regulator 1, WW domain-containing transcription regulator protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide representing residues 386-400 of the human TAZ protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25937
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.