missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tau Antibody (bepranemab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30152543 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30152543 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30152543

Marca: Novus Biologicals NBP328091CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Tau Monoclonal antibody specifically detects Tau in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tau
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon bepranemab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DDPAC, FLJ31424, FTDP-17, G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, MGC138549, microtubule-associated protein tau, MSTDMAPTL, MTBT1Neurofibrillary tangle protein, MTBT2, PHF-tau, PPND, tau, TAUPaired helical filament-tau
Especie del huésped Human
Inmunógeno Tau
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Cytokine Research, MAP Kinase Signaling, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4137
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.