Learn More
SPARC Antibody (rOSTN/8527), DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18583269 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 488
Código de producto.
18583269 0.1 mL, DyLight 488
1 options
Código de producto. 18583269
Marca: Novus Biologicals NBP320948G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Mouse Monoclonal Antibody
SPARC Monoclonal antibody specifically detects SPARC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antígeno SPARC
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rOSTN/8527
Conjugado DyLight 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Basement-membrane protein 40, BM-40, ONcysteine-rich protein, osteonectin, Secreted protein acidic and rich in cysteine, secreted protein, acidic, cysteine-rich (osteonectin)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human SPARC protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6678
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.