missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SBNO2 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18640198 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18640198 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18640198 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306312PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SBNO2 Polyclonal antibody specifically detects SBNO2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SBNO2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen KIAA0963, SBNO2 strawberry notch homolog 2 (Drosophila), SNO, STNO
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SBNO2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22904
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.