missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Ruv B Monoclonal antibody specifically detects Ruv B in E. coli samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ruv B |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | RuvB 4G5/1 |
| Conjugado | mFluor Violet 610 SE |
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmunoassay |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 3.1.22.4, Holliday junction branch migration complex subunit RuvB |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Ruv B protein from E. Coli |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?