missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notch-1 Antibody (N1A), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30029217 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30029217 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30029217

Marca: Novus Biologicals FAB5267P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Notch-1 Monoclonal antibody specifically detects Notch-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Notch-1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon N1A
Conjugado PE
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.1.2.11, EC 3.4.21.68, hN1, Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), notch 1Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Notch homolog 1, translocation-associated, TAN1neurogenic locus notch homolog protein 1, Translocation-associated notch protein TAN-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse embryonic fibroblast cell line PA317-derived recombinant mouse Notch-1, Accession # Q01705
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer Stem Cells, Golgi Apparatus Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4851
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.