missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neutrophil Elastase/ELA2 Antibody (950312) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 18522259 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18522259 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18522259

Marca: Novus Biologicals FAB91673M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neutrophil Elastase/ELA2 Monoclonal antibody specifically detects Neutrophil Elastase/ELA2 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neutrophil Elastase/ELA2
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 950312
Conjugado DyLight 594
Dilución ELISA, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Bone marrow serine protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.37, ELA2granulocyte-derived elastase, elastase 2, neutrophil, elastase, neutrophil expressed, Elastase-2, GE, HLEelastase-2, HNE, Human leukocyte elastase, leukocyte elastase, medullasin, NE, neutrophil elastase, PMN elastase, PMN-E, polymorphonuclear elastase, SCN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Elastase/ELA-2, Met1-Asn252, Accession # P08246
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1991
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.