missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR2 Antibody (CL10552) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30308228 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30308228 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30308228 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321176AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TLR2 Monoclonal antibody specifically detects TLR2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL10552
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD282 antigen, TIL4CD282, toll/interleukin 1 receptor-like 4, Toll/interleukin-1 receptor-like protein 4, toll-like receptor 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O60603, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7097
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.