Learn More
STEAP1 Antibody (1057323) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30279468 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30279468 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30279468
Marca: Novus Biologicals FAB5587JF669
Mouse Monoclonal Antibody
STEAP1 Monoclonal antibody specifically detects STEAP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno STEAP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1057323
Conjugado Janelia Fluor 669
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 1.16.1.-, PRSS24MGC19484, six transmembrane epithelial antigen of the prostate, six transmembrane epithelial antigen of the prostate 1, Six-transmembrane epithelial antigen of prostate 1, STEAPmetalloreductase STEAP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human STEAP-1, Met1-Trp71, Accession # Q9UHE8
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26872
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a