missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NF-H Monoclonal antibody specifically detects NF-H in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NF-H |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL2671 |
| Conjugado | DyLight 650 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | 200 kDa neurofilament protein, KIAA0845, Neurofilament Heavy (200kDa), neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament triplet H protein, neurofilament, heavy polypeptide, neurofilament, heavy polypeptide 200kDa, NF200, NFH, NF-H |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P12036, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?