missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
GAP-43 Monoclonal antibody specifically detects GAP-43 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GAP-43 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL10855 |
| Conjugado | Alexa Fluor 350 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Axonal membrane protein GAP-43, B-50, calmodulin-binding protein P-57, growth associated protein 43, Growth-associated protein 43, nerve growth-related peptide GAP43, Neural phosphoprotein B-50, neuromodulin, neuron growth-associated protein 43, PP46, protein F1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P17677, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?