missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LXR alpha/NR1H3 Antibody (OTI1A5), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18463495 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18463495 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18463495

Marca: Novus Biologicals NBP272550AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LXR alpha/NR1H3 Monoclonal antibody specifically detects LXR alpha/NR1H3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LXR alpha/NR1H3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A5
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alpha, Liver X receptor alpha, liver X receptor-alpha, LXRA, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 3, nuclear receptor subfamily 1, group H, member 3, oxysterols receptor LXR-alpha, RLD-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 69-329 of human LXR alpha/NR1H3 (NP_005684) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10062
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.