missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Lck Monoclonal antibody specifically detects Lck in Human samples. It is validated for Western Blot,Simple Western,Flow Cytometry (Intracellular Staining),Immunocytochemistry,CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Lck |
| Aplicaciones | Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 693010 |
| Conjugado | Janelia Fluor 525 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, Leukocyte C-terminal Src kinase, LSK, Lymphocyte cell-specific protein-tyrosine kinase, lymphocyte-specific protein tyrosine kinase, p56(LSTRA) protein-tyrosine kinase, p56lck, p56-LCK, pp58lck, Protein YT16, Proto-oncogene Lck, proto-oncogene tyrosine-protein kinase LCK, T cell-specific protein-tyrosine kinase, T-lymphocyte specific protein tyrosine kinase p56lck, tyrosine-protein kinase Lck, YT16 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant human Lck, Met1-Val66, Accession # P06239 |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?