missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Klotho beta Antibody (1025C) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 18531857 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18531857 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18531857

Marca: Novus Biologicals FAB58891M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Klotho beta Monoclonal antibody specifically detects Klotho beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Klotho beta
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1025C
Conjugado DyLight 594
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen beta-klotho, betaKlotho, BKL, klotho beta, klotho beta like, klotho beta-like protein, MGC142213
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line, NS0-derived recombinant human Klotho beta with a C-terminal 10 His tag., Phe53-Leu997, Accession # Q86Z14
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 152831
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.