missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLF4 Antibody (4E6), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30146060 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30146060 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30146060 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP121047CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KLF4 Monoclonal antibody specifically detects KLF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLF4
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4E6
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Epithelial zinc finger protein EZF, EZFendothelial Kruppel-like zinc finger protein, GKLFKrueppel-like factor 4, Gut-enriched krueppel-like factor, Kruppel-like factor 4 (gut)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human KLF4 (1-170aa) purified from E. coli (NP_004226.3).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.