missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RHD Antibody (LFB Anti-RhD), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 30114825 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30114825 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30114825

Marca: Novus Biologicals NBP327995AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

RHD Monoclonal antibody specifically detects RHD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RHD
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon LFB Anti-RhD
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen blood group Rh(D) polypeptide, CD240D, DIIIc, RH, Rh blood group, D antigen, RH30, Rh4, RHCED, RhDCw, RHDel, RHDVA(TT), RhII, RhK562-II, RhPI, RHPII, RHXIII
Especie del huésped Human
Inmunógeno RHD/ CD240d
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, CD Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6007
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.