Learn More
HLA ABC Antibody (Bra-23/9), DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18581588 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18581588 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18581588 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320835UV
Mouse Monoclonal Antibody
HLA ABC Monoclonal antibody specifically detects HLA ABC in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno HLA ABC
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon Bra-23/9
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human REH cells (pre-B leukaemia cell line)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3105
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ