Learn More
Histone H2A.Z, ac Lys7 Antibody (RM222), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 30034335 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30034335 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30034335
Marca: Novus Biologicals NBP326026PCP
Rabbit Monoclonal Antibody
Histone H2A.Z Monoclonal antibody specifically detects Histone H2A.Z in Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Histone H2A.Z
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Multiplex
Clasificación Monoclonal
Clon RM222
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
Formulación PBS
Alias de gen H2A histone family, member Z, H2A.z, H2A/z, H2AZ histone, H2AZMGC117173, histone H2A.Z
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno An acetyl-peptide corresponding to Histone H2A.Z [ac Lys7]
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3015
Especies diana Vertebrates
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG