missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycine N-Methyltransferase/GNMT Antibody (5D1), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18652497 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18652497 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18652497

Marca: Novus Biologicals NBP259452PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Glycine N-Methyltransferase/GNMT Monoclonal antibody specifically detects Glycine N-Methyltransferase/GNMT in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glycine N-Methyltransferase/GNMT
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 5D1
Conjugado PE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.1.1.20, glycine N-methyltransferase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Glycine N-Methyltransferase/GNMT (1-295aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27232
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.