missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GATA-3 Antibody (634919), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30024821 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30024821 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30024821 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB26052A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GATA-3 Monoclonal antibody specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GATA-3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 634919
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human GATA-3, Pro135-Ser258, Accession # P23771
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2625
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.