missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RIIIB/CD16b Antibody (24), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18665127 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18665127 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18665127 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP312795PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fc gamma RIIIB/CD16b Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIIB/CD16b in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc gamma RIIIB/CD16b
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 24
Conjugado PE
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen CD16, CD16b, CD16b antigen, Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor (CD16b), Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor for (CD16), FCG3, Fc-gamma receptor IIIb (CD 16), Fc-gamma RIII, Fc-gamma RIIIb, Fc-gamma RIII-beta, FCGR3, FcR-10, fcRIII, fcRIIIb, IGFR3, IgG Fc receptor III-1, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Fc gamma RIIIB/CD16b (Uniprot#: O75015.2; Met1-Ser200).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2215
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.