Learn More
Cytokeratin 18 Antibody (KRT18/7056R), DyLight 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18600000 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18600000 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18600000
Marca: Novus Biologicals NBP320912V
Rabbit Monoclonal Antibody
Cytokeratin 18 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 18
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT18/7056R
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Cell proliferation-inducing gene 46 protein, cell proliferation-inducing protein 46, CK-18, CYK18, cytokeratin 18, cytokeratin-18, K18, keratin 18, keratin, type I cytoskeletal 18, keratin-18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length Cytokeratin 18 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3875
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ