missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTLA-4 Antibody (Hu111) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30162304 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30162304 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30162304 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9928JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CTLA-4 Monoclonal antibody specifically detects CTLA-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CTLA-4
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Hu111
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD, CD152 antigen, CD152IDDM12, CD28, celiac disease 3, CELIAC3, CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4, GRD4, GSE, ICOS, ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human CTLA-4
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cancer, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1493
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.