missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD90/Thy1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Thy1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD90/Thy1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Thy-1A1 |
| Conjugado | PE-Cyanine5.5 |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human CD90/Thy1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?