missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD81 Antibody (431301), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584616 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18584616 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584616

Marca: Novus Biologicals FAB4865M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD81 Monoclonal antibody specifically detects CD81 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD81
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 431301
Conjugado DyLight 594
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD81 antigen, CD81 antigen (target of antiproliferative 1), CD81 molecule, CVID6, TAPA1, TAPA-1, Target of the antiproliferative 1, Tetraspanin-28, Tspan-28, tspan-28,26 kDa cell surface protein TAPA-1, TSPAN28S5.7
Especie del huésped Rat
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with mouse CD81, Met1-Tyr236, Accession # NP_598416
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 975
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.