missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 Antibody (312830), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30028965 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30028965 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30028965

Marca: Novus Biologicals FAB2555PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 Monoclonal antibody specifically detects CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 312830
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD229, CD229 antigen, cell-surface molecule Ly-9, hly9, lymphocyte antigen 9Cell surface molecule Ly-9, mLY9, SLAMF3, T-lymphocyte surface antigen Ly-9
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD229/SLAMF3, Lys48-Phe454, Accession # AAH95921
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4063
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.