missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR6 Antibody (140706R), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 30035403 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30035403 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30035403 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB590RPECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CCR6 Monoclonal antibody specifically detects CCR6 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR6
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 140706R
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen BN-1, CC-CKR-6, CCR-6, CD196 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 6, CKR-L3G-protein coupled receptor 29, CKRL3LARC receptor, CMKBR6STRL22, DRY6, GPR29C-C CKR-6, GPRCY4DRY-6, lymphocyte, 22
Especie del huésped Rat
Inmunógeno RBL-1 rat basophilic leukemia cell line transfected with mouse CCR6, Met1-Met367, Accession # O54689
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1235
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.