missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Carbonic Anhydrase III/CA3 Antibody (CA3/7885) [PE], Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Carbonic Anhydrase III/CA3 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase III/CA3 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Carbonic Anhydrase III/CA3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CA3/7885 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CAIII, CA-III, Car3, Carbonate dehydratase III, carbonic anhydrase 3, Carbonic anhydrase III, carbonic anhydrase III, muscle specific, EC 4.2.1.1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment of human Carbonic Anhydrase III/CA3 protein (exact sequence is proprietary) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?