missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Aquaporin-2 Polyclonal antibody specifically detects Aquaporin-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Aquaporin-2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | ADH water channel, AQP-2, AQP-CD, aquaporin 2 (collecting duct), aquaporin-2, aquaporin-CD, Collecting duct water channel protein, MGC34501, Water channel protein for renal collecting duct, water-channel aquaporin 2, WCH-CD |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Synthetic peptide made to a C-terminus portion of rat Aquaporin-2 (within residues 200-300). [Swiss-Prot# P34080] |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?