missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Amphiregulin Polyclonal specifically detects Amphiregulin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Amphiregulin. The exact sequence is proprietary. |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Contenido y almacenamiento | Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?