missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AGPS Antibody (AGPS-03), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30144175 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30144175 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30144175 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP262219CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AGPS Monoclonal antibody specifically detects AGPS in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AGPS
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon AGPS-03
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ADAP-S, ADAS, ADHAPSAlkylglycerone-phosphate synthase, ADPS, Aging-associated gene 5 protein, aging-associated protein 5, ALDHPSY, Alkyl-DHAP synthase, alkyldihydroxyacetonephosphate synthase, peroxisomal, alkylglycerone phosphate synthase, DKFZp762O2215, EC 2.5.1.26, FLJ99755
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno recombinant human AGPS (amino acids 158-384)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8540
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.