missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosine A2aR Antibody (599717), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 30062930 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30062930 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30062930

Marca: Novus Biologicals FAB9497N

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Adenosine A2aR Monoclonal antibody specifically detects Adenosine A2aR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adenosine A2aR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 599717
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen adenosine A2 receptor, adenosine A2a receptor, adenosine receptor A2a, adenosine receptor subtype A2a, ADORA 2, ADORA2, hA2aR, RDC8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Adenosine A2a R, Met1-Ser412, Accession # P29274
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 135
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.