missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIPK3/RIP3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18731624 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Cantidad:
0.025 mg
Código de producto. unitSize Cantidad
18731624 0.10 miligramo -
18788803 25 microgramos 0.025 mg
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18731624

Marca: Novus Biologicals NBP177299

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 52 publications

RIPK3/RIP3 Polyclonal specifically detects RIPK3/RIP3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Gel Supershift Assay, Knockout Validated, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoassay, KnockDown
Clasificación Polyclonal
N.º de referencia del gen AAF03133
Símbolos de los genes RIPK3
Especies diana Human, Rat
Isotype IgG
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.