Learn More
CC Chemokine Receptor D6 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18320848 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
18320848 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 18320848
Marca: Novus Biologicals H00001238B01P
Mouse Polyclonal Antibody
CC Chemokine Receptor D6 Polyclonal antibody specifically detects CC Chemokine Receptor D6 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CC Chemokine Receptor D6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen AAH08816
Alias de gen C-C chemokine receptor D6, CCR10CCR9D6CC-chemokine-binding receptor JAB61, chemokine (C-C) receptor 9, chemokine binding protein 2, Chemokine receptor CCR-10, Chemokine receptor CCR-9, chemokine receptor D6, chemokine-binding protein 2, Chemokine-binding protein D6, CMKBR9chemokine (C-C motif) receptor 9, hD6, MGC126678, MGC138250
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CCBP2 (AAH08816, 1 a.a. - 384 a.a.) full-length human protein. MAATASPQPLATEDADSENSSFYYYDYLDEVAFMLCRKDAVVSFGKVFLPVFYSLIFVLGLSGNLLLLMVLLRYVPRRRMVEIYLLNLAISNLLFLVTLPFWGISVAWHWVFGSFLCKMVSTLYTINFYSGIFFISCMSLDKYLEIVHAQPYHRLRTRAKSLLLATIVWAVSLAVSIPDMVFVQTHENPKGVWNCHADFGGHGTIWKLFLRFQQNLLGFLLPLLAMIFFYSRIGCVLVRLRPAGQGRALKIAAALVVAFFVLWFPYNLTLFLHTLLDLQVFGNCEVSQHLDYALQVTESIAFLHCCFSPILYAFSSHRFRQYLKAFLAAVLGWHLAPGTAQASLSSCSESSILTAQEEMTGMNDLGERQSENYPNKEDVGNKSA
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1238
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG