missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROR gamma/RORC/NR1F3 Antibody (4G419) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18740554 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18740554 0.025 mg 25 microgramos
18776593 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18740554

Marca: Novus Biologicals NBP224449SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

ROR gamma/RORC/NR1F3 Monoclonal specifically detects ROR gamma/RORC/NR1F3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ROR gamma/RORC/NR1F3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 4G419
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 5 μg/mL, Flow Cytometry 0.25-0.5 μg/10^6 cells
N.º de referencia del gen P51449
Alias de gen MGC129539, mouse ror gamma, Nuclear receptor ROR gamma, Nuclear receptor ROR-gamma, Nuclear receptor RZR gamma, Nuclear receptor RZR-gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group F member 3, RAR-Related Orphan Nuclear Receptor Variant 2, RAR-related orphan receptor C, RAR-related orphan receptor gamma, retinoic acid-binding receptor gamma, retinoid-related orphan receptor gamma, Retinoid-related orphan receptor-gamma, ROR gamma, RORG, RORGMGC129539, RZRG, RZRGRZR-GAMMA, TOR
Símbolos de los genes RORC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A portion of amino acids 1-50 of human ROR gamma was used as the immunogen.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6097
Especificidad de la prueba The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in Human, 86% in Mouse and Rat, 80% in Bovine, and 73% in Chicken.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.